missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Chloro Ethyl ThioTEPA, TRC

Produktkod. 30137040
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137040 5 mg
30136169 25 mg
30004189 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137040 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3641705MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 90877-51-3
Molekylformel C6H13ClN3PS
Molekylvikt (g/mol) 225.68
Synonym ThioTEPA Chloroethyl Analog, ThioTEPA Chloro Impurity, P,P-Bis(1-aziridinyl)-N-(2-chloroethyl)-phosphinothioic Amide, N,N’-Diethylene-N’’-2-chloroethyl Thiophosphoramide, N-(2-Chloroethyl)-P,P-bisaziridinyl Thiophosphamide
IUPAC-namn N-[bis(aziridin-1-yl)phosphinothioyl]-2-chloroethanamine
LEDER S=[P](N1CC1)(N2CC2)NCCCl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Chloro Ethyl ThioTEPA
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13ClN3PS/c7-1-2-8-11(12,9-3-4-9)10-5-6-10/h1-6H2,(H,8,12)
Formel vikt 225.0256
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.