missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(Chloroacetoxy)succinimide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Chloroacetoxy)succinimide |
| CAS | 27243-15-8 |
| Molekylformel | C6 H6 Cl N O4 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Chloroacetic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester, 2-Chloroacetic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester, 1-[(Chloroacetyl)oxy]-2,5-pyrrolidinedione, N-Succinimidyl 2-chloroacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClNO4/c7-3-6(11)12-8-4(9)1-2-5(8)10/h1-3H2 |
| LEDER | ClCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-chloroacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.57 |
| Formel vikt | 190.9985 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?