missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(Chloroacetyl)-2,5-dimethylaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Chloroacetyl)-2,5-dimethylaniline |
| CAS | 5177-35-5 |
| Molekylformel | C10H12ClNO |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Chloro-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide, 2-Chloro-2’,5’-acetoxylidide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClNO/c1-7-3-4-8(2)9(5-7)12-10(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13) |
| LEDER | Cc1ccc(C)c(NC(=O)CCl)c1 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.66 |
| Formel vikt | 197.0607 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?