missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Chloroacetyl DL-Homocysteine Thiolactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-N-(2-oxotetrahydrothiophen-3-yl)acetamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8ClNO2S/c7-3-5(9)8-4-1-2-11-6(4)10/h4H,1-3H2,(H,8,9) |
| Kvantitet | 50 g |
| Formel vikt | 192.9964 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?