missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(Chloroacetyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-L-alanine Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Chloroacetyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-L-alanine Methyl Ester |
| CAS | 60348-32-5 |
| Molekylformel | C15H20ClNO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20ClNO3/c1-5-12-8-6-7-10(2)14(12)17(13(18)9-16)11(3)15(19)20-4/h6-8,11H,5,9H2,1-4H3/t11-/m0/s1 |
| LEDER | CCc1cccc(C)c1N([C@@H](C)C(=O)OC)C(=O)CCl |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-2-(N-(2-chloroacetyl)-2-ethyl-6-methylanilino)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.78 |
| Formel vikt | 297.1132 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?