Läs mer
N-Chloroacetyl-tert-butylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Chloroacetyl-tert-butylamine |
| CAS | 15678-99-6 |
| Molekylformel | C6H12ClNO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | alpha-Chloro-N-tert-butylacetamide, 2-Chloro-N-t-butylacetamide, N-Chloroacetyl-tert-butylamine, N-tert-Butyl-2-chloroacetamide, NSC 8361 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12ClNO/c1-6(2,3)8-5(9)4-7/h4H2,1-3H3,(H,8,9) |
| LEDER | CC(C)(C)NC(=O)CCl |
| IUPAC-namn | N-tert-butyl-2-chloroacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.06 |
| Formel vikt | 149.0607 |