Läs mer
N-Chlorobetainyl chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Chlorobetainyl chloride |
| CAS | 53684-57-4 |
| Molekylformel | C5 H11 Cl N O . Cl |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Chloro-N,N,N-trimethyl-2-oxo-ethanaminium Chloride, [(Chloroformyl)methyl]trimethylammonium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11ClNO.ClH/c1-7(2,3)4-5(6)8;/h4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Cl-].C[N+](C)(C)CC(=O)Cl |
| IUPAC-namn | (2-chloro-2-oxoethyl)-trimethylazanium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.053 |
| Formel vikt | 171.022 |