Läs mer
N-Chloromethyl Hydroxychloroquine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Chloromethyl Hydroxychloroquine Iodide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28Cl2N3O.HI/c1-3-24(14-20,11-12-25)10-4-5-15(2)23-18-8-9-22-19-13-16(21)6-7-17(18)19;/h6-9,13,15,25H,3-5,10-12,14H2,1-2H3,(H,22,23);1H/q+1;/p-1 |