missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Chloromethyl Olanzapine Chloride, TRC

Produktkod. 30356733
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30356733 500 mg
30354526 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30356733 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC369390500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 719300-59-1
Molekylformel C18 H22 Cl N4 S . Cl
Molekylvikt (g/mol) 397.37
Synonym 1-(Chloromethyl)-1-methyl-4-(2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-yl)piperazin-1-ium Chloride, Olanzapine Imp. C (EP), Olanzapine-N-Chloromethyl Chloride
IUPAC-namn 4-[4-(chloromethyl)-4-methylpiperazin-4-ium-1-yl]-2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine;chloride
LEDER [Cl-].Cc1cc2C(=Nc3ccccc3Nc2s1)N4CC[N+](C)(CCl)CC4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-(Chloromethyl)-1-methyl-4-(2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-yl)piperazin-1-ium Chloride (Olanzapine-N-Chloromethyl Chloride)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C18H22ClN4S.ClH/c1-13-11-14-17(22-7-9-23(2,12-19)10-8-22)20-15-5-3-4-6-16(15)21-18(14)24-13;/h3-6,11,21H,7-10,12H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formel vikt 396.0942
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.