Läs mer
N-(klorometyl)ftalimid, 97 %
Produktkod. 11459872
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459872 100 g 100g
11449872 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459872 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12018.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 17564-64-6 | C9H6ClNO2 | 195,602 g/mol
Det används som agrokemikalie och medicinintermediärer och används i organisk syntes. Mikroporösa membran framställda av kemiskt modifierad polysulfon, som är ett derivat av denna förening, har bättre strömningspotential.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som agrokemikalie och medicinintermediärer och används i organisk syntes. Mikroporösa membran framställda av kemiskt modifierad polysulfon, som är ett derivat av denna förening, har bättre strömningspotential.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Inkompatibel med baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17564-64-6
Molekylformel C9H6ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 195.602
MDL-nummer MFCD00005898
InChI-nyckel JKGLRGGCGUQNEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-chloromethyl phthalimide, 2-chloromethyl isoindoline-1,3-dione, n-chloromethylphthalimide, chloromethylphthalimide, n-chloromethyltrimellitimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-chloromethyl, phthalimide, n-chloromethyl, 2-chloromethyl isoindole-1,3-dione, 2-chloromethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione
PubChem CID 87154
IUPAC-namn 2-(klormetyl)isoindol-1,3-dion
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N- (Chloromethyl)phthalimide
Smältpunkt 131 °C till 135 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 140942
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 195.61
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Chloromethylphthalimide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Chloromethylphthalimide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.