Läs mer
N-(klorometyl)ftalimid, TRC
Produktkod. 30364287
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30364287 1 g
1 options
Produktkod. 30364287 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3701251G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Chloromethyl)phthalimide
CAS 17564-64-6
Molekylformel C9H6ClNO2
Kvantitet 1 g
Synonym 2-(Chloromethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Chloromethylphthalimide, NSC 29558, Phthalimidomethyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C9H6ClNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2
LEDER ClCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC-namn 2-(klorometyl)isoindol-1,3-dion
Molekylvikt (g/mol) 195.6
Formel vikt 195.0087