Läs mer
N-klorosuccinimid, 98 %
Produktkod. 11454063
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454063 250 g 250g
11444063 50 g 50g
11434063 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454063 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10310.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 128-09-6 | C4H4ClNO2 | 133,531 g/mol
Regioselektiv klorerings- och oxidationsreagensN-klorsuccinimid används som kloreringsmedel, milt oxidationsmedel och pooldesinfektionsmedel. Det används vid mikrobestämning av hydrazinsalter genom titrimetri samt vid detektion av arsenik i +3 oxidativt tillstånd. Det används också vid tillverkning av gummitillsatser. Vidare används den som farmaceutisk intermediär och antibiotiska läkemedelsintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Regioselektiv klorerings- och oxidationsreagensN-klorosuccinimid används som kloreringsmedel, milt oxidationsmedel och pooldesinfektionsmedel. Det används vid mikrobestämning av hydrazinsalter genom titrimetri samt vid detektion av arsenik i +3 oxidativt tillstånd. Det används också vid tillverkning av gummitillsatser. Vidare används den som farmaceutisk intermediär och antibiotiska läkemedelsintermediär.
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol, bensen, aceton och ättiksyra. Något löslig i eter, kloroform, koltetraklorid och petroleumeter.
Noter
Ljuskänslig och fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, starka baser, aminer, ammoniak, järn och järnsalter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128-09-6
Molekylformel C4H4ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 133.531
MDL-nummer MFCD00005511
InChI-nyckel JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-chlorosuccinimide, succinchlorimide, chlorosuccinimide, succinochlorimide, succinic n-chloroimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-chloro, 1-chloro-2,5-pyrrolidinedione, succinimide, n-chloro, ncs, caswell no. 807
PubChem CID 31398
ChEBI CHEBI:53203
IUPAC-namn 1-klorpyrrolidin-2,5-dion
LEDER C1CC(=O)N(C1=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Chlorosuccinimide, 98%
Smältpunkt 146 °C till 150 °C
Densitet 1.65 g/mL
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 250 g
Beilstein 113915
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol, bensen, aceton och ättiksyra. Lätt löslig i eter, kloroform, koltetraklorid och petroleumeter.
Formel vikt 133.53
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Chlorosuccinimide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Chlorosuccinimide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.