Läs mer
n-Chlorosuccinimide, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15838850
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15838850 250 g 250g
15828850 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15838850 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8028110250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128-09-6
Specifikationer
Smältpunkt 146°C to 151°C
Densitet 1.65 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 216.5°C
MDL-nummer MFCD00005511
Kvantitet 250 g
Synonym N-Chlorosuccinimide, NCS, Succinchlorimide, N-Chlorosuccinimide
Molekylvikt (g/mol) 133.53