Läs mer
N-klorosuccinimid, TRC
Produktkod. 30359816
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30359816 100 g
1 options
Produktkod. 30359816 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC382010100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Chlorosuccinimide
CAS 128-09-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C4H4ClNO2
Kvantitet 100 g
Synonym NCS, NSC 8748, Succinchlorimide, Succinic N-chloroimide NCS, NSC 8748, Succinchlorimide, Succinic N-Chloroimide
InChI formel InChI=1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
LEDER ClN1C(=O)CCC1=O
IUPAC-namn 1-klorofrorolidin-2,5-dolon
Molekylvikt (g/mol) 133.53
Formel vikt 132.9931