Läs mer
N-(Cinnamoyl)-4-methoxyaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Cinnamoyl)-4-methoxyaniline |
| CAS | 76228-15-4 |
| Molekylformel | C16 H15 N O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO2/c1-19-15-10-8-14(9-11-15)17-16(18)12-7-13-5-3-2-4-6-13/h2-12H,1H3,(H,17,18)/b12-7+ |
| LEDER | COc1ccc(NC(=O)\C=C\c2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-namn | (E)-N-(4-methoxyphenyl)-3-phenylprop-2-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.3 |
| Formel vikt | 253.1103 |