missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Cinnamylglycine, TRC

Produktkod. 30363531
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30363531 10 g
30363587 25 mg
30360270 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30363531 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC44212010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 16534-24-0
Molekylformel C11 H11 N O3
Molekylvikt (g/mol) 205.21
Synonym Glycine, N-(1-oxo-3-phenyl-2-propen-1-yl)-, Glycine, N-(1-oxo-3-phenyl-2-propenyl)- (9CI), Glycine, N-cinnamoyl- (6CI,8CI), N-(1-Oxo-3-phenyl-2-propen-1-yl)glycine, Cinnamoylglycine, N-Cinnamoylglycine, N-Cinnamylglycine, 2-Cinnamamidoacetic acid, 2-(3-Phenylacrylamido)acetic acid, 2-(3-Phenylprop-2-enamido)acetic acid, [(3-Phenylprop-2-enoyl)amino]acetic acid
IUPAC-namn 2-(3-phenylprop-2-enoylamino)acetic acid
LEDER OC(=O)CNC(=O)C=Cc1ccccc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Cinnamylglycine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H11NO3/c13-10(12-8-11(14)15)7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2,(H,12,13)(H,14,15)
Formel vikt 205.0739
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.