Läs mer
N-Crotonylglycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Crotonylglycine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO3/c1-2-3-5(8)7-4-6(9)10/h2-3H,4H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/b3-2+ |
| Formel vikt | 143.0582 |