Läs mer
N-Cyano-1-chloroformamidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Cyano-1-chloroformamidine |
| CAS | 25816-30-2 |
| Molekylformel | C2H2ClN3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | N-Cyano-carbamimidic Chloride, 1-Chloro-N-cyano-formamidine |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2ClN3/c3-2(5)6-1-4/h(H2,5,6) |
| LEDER | NC(=NC#N)Cl |
| IUPAC-namn | N'-cyanocarbamimidoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 103.51 |
| Formel vikt | 102.9937 |