missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Cyano-3-(cyanoamino)-N'-methyl-7,8-dithia-2,4,11-triazadodec-2-en-12-imidamide (Cimetidine Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-(Disulfanediyldiethylene)bis(2-cyano-3-methylguanidine) |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18N8S2/c1-13-9(17-7-11)15-3-5-19-20-6-4-16-10(14-2)18-8-12/h3-6H2,1-2H3,(H2,13,15,17)(H2,14,16,18) |
| Formel vikt | 314.1096 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?