Läs mer
N-Cyano-N’-[2-[(4-methyl-5-imidazolyl)methylthio]ethyl]-S-methylisothiourea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Cyano-2-methyl-1-[2-[((5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)sulphanyl]ethyl]isothiourea |
| CAS | 52378-40-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 H15 N5 S2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-Cyano-2-methyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isothiourea, Cimetidine Hydrochloride Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N5S2/c1-8-9(15-7-14-8)5-17-4-3-12-10(16-2)13-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15) |
| LEDER | CSC(=NC#N)NCCSCc1nc[nH]c1C |
| IUPAC-namn | methyl N'-cyano-N-[2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl]carbamimidothioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.39 |
| Visa mer |