missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Cyano-N'-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]thio]ethyl]-carbamimidic Acid Methyl Ester, TRC

Produktkod. 30363189
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30363189 10 mg
30348890 50 mg
30356133 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30363189 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98806310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 138035-55-9
Molekylformel C10 H15 N5 O S
Molekylvikt (g/mol) 253.32
Synonym Carbamimidic acid, N-cyano-N'-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]thio]ethyl]-, methyl ester (9CI), 3-Cyano-2-methyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isourea, N-Cyano-N'-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]thio]ethyl]carbamimidic acid methyl ester, Cimetidine Hydrochloride Imp. B (EP)
IUPAC-namn methyl N'-cyano-N-[2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl]carbamimidate
LEDER COC(=NC#N)NCCSCc1nc[nH]c1C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Cyano-2-methyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isourea
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15N5OS/c1-8-9(15-7-14-8)5-17-4-3-12-10(16-2)13-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15)
Formel vikt 253.0997
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.