Läs mer
N-Cyano-N’,N' '-bis[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]thio]ethyl]guanidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Cyano-N',N''-bis[2-[((5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)thio]ethyl]guanidine |
| CAS | 55272-86-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16 H24 N8 S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-Cyano-1,3-bis[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulfanyl]ethyl]guanidine, SKF 92506 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N8S2/c1-12-14(23-10-21-12)7-25-5-3-18-16(20-9-17)19-4-6-26-8-15-13(2)22-11-24-15/h10-11H,3-8H2,1-2H3,(H,21,23)(H,22,24)(H2,18,19,20) |
| LEDER | Cc1[nH]cnc1CSCCN\C(=N/CCSCc2nc[nH]c2C)\NC#N |
| IUPAC-namn | 1-cyano-2,3-bis[2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl]guanidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.54 |
| Visa mer |