missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Cyano-N',S-dimethylisothiourea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Cyano-N',S-dimethylisothiourea |
| CAS | 5848-24-8 |
| Molekylformel | C4H7N3S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Cyano-2,3-dimethyl-2-thiopseudourea |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7N3S/c1-6-4(8-2)7-3-5/h1-2H3,(H,6,7) |
| LEDER | CS\C(=N/C)\NC#N |
| IUPAC-namn | methyl N-cyano-N'-methylcarbamimidothioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.18 |
| Formel vikt | 129.0361 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?