missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Cyanoacetyl-N’-isobutylurea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Cyanoacetyl-N'-isobutylurea |
| CAS | 59341-75-2 |
| Molekylformel | C8 H13 N3 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13N3O2/c1-6(2)5-10-8(13)11-7(12)3-4-9/h6H,3,5H2,1-2H3,(H2,10,11,12,13) |
| LEDER | CC(C)CNC(=O)NC(=O)CC#N |
| IUPAC-namn | 2-cyano-N-(2-methylpropylcarbamoyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.21 |
| Formel vikt | 183.1008 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?