Läs mer
N-Cyanoacetytyluretan-13C3,15N2, TRC
Produktkod. 30362479
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30362479 50 mg
30353007 25 mg
30358702 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30362479 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC95540250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel 13C3 C3 H8 15N N O3
Molekylvikt (g/mol) 160.111
Synonym N-(2-Cyanoacetyl)carbamic Acid Ethyl Ester-13C3,15N2, (Cyanoacetyl)carbamic Acid Ethyl Ester-13C3,15N2, Cyanoacetylurethan-13C3,15N2, Ethyl N-(cyanoacetyl)carbamate-13C3,15N2, Ethyl Cyanoacetylcarbamate-13C3,15N2, N-Carbethoxy-2-cyanoacetamide-13C3,15N2, N-Cyanoacetylurethane-13C3,15N2, NSC 59709-13C3,15N2
IUPAC-namn etyl N-(2-cyanoacetyl)karbamat
LEDER CCO[13C](=O)[15NH][13C](=O)[13CH2]C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Cyanoacetylurethane-13C3,15N2
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O3/c1-2-11-6(10)8-5(9)3-4-7/h2-3H2,1H3,(H,8,9,10)/i3+1,5+1,6+1,8+1
Formel vikt 160.061