missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Cyanoacetylurethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Cyanoacetylurethane |
| CAS | 6629-04-5 |
| Molekylformel | C6H8N2O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | N-(2-Cyanoacetyl)carbamic Acid Ethyl Ester, (Cyanoacetyl)carbamic Acid Ethyl Ester, Cyanoacetylurethan, Ethyl N-(cyanoacetyl)carbamate, Ethyl Cyanoacetylcarbamate, N-Carbethoxy-2-cyanoacetamide, N-Cyanoacetylurethane, NSC 59709 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O3/c1-2-11-6(10)8-5(9)3-4-7/h2-3H2,1H3,(H,8,9,10) |
| LEDER | N#CCC(=O)NC(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl N-(2-cyanoacetyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.14 |
| Formel vikt | 156.0535 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?