Läs mer
N-cyanocyanamidnatriumsalt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Cyanocyanamide Sodium Salt |
| CAS | 1934-75-4 |
| Molekylformel | C2N3Na |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Dicyanamide, Sodium Salt, Sodium Dicyanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C2N3.Na/c3-1-5-2-4;/q-1;+1 |
| LEDER | [Na+].N#C[N-]C#N |
| IUPAC-namn | natrium; Dicyanoazanide |
| Molekylvikt (g/mol) | 89.03 |