Läs mer
N-(Cyanomethyl)pyridinium chloride, 97%
Produktkod. 11476877
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476877 10 g 10g
11486877 50 g 50g
11496877 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11476877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14327.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17281-59-3 | C7H7ClN2 | 154.60 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17281-59-3
Molekylformel C7H7ClN2
Molekylvikt (g/mol) 154.60
MDL-nummer MFCD00031933
InChI-nyckel HEJOROWXIWLCMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-cyanomethyl pyridinium chloride, n-cyanomethyl pyridinium chloride, 1-cyanomethyl pyridin-1-ium chloride, acmc-1chuo, cyanomethylpyridinium chloride, n-cyanomethyl pyridiniumchloride, 2-pyridin-1-ium-1-ylacetonitrile chloride, 2-1-pyridin-1-iumyl acetonitrile chloride, 2-pyridin-1-ium-1-ylethanenitrile chloride
PubChem CID 2734116
IUPAC-namn 2-pyridin-l-ium-l-ylacetonitril;klorid
LEDER [Cl-].N#CC[N+]1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Cyanomethyl)pyridinium chloride
Smältpunkt 173 °C till 175 °C
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 3728392
Formel vikt 154.6
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.