Läs mer
N-Cyclobutylideneisopropylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Cyclobutylideneisopropylamine |
| CAS | 823-10-9 |
| Molekylformel | C7H13N |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | N-Cyclobutylidene-1-methylethylamine, N-Cyclobutylidene-2-propanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13N/c1-6(2)8-7-4-3-5-7/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)N=C1CCC1 |
| IUPAC-namn | N-propan-2-ylcyclobutanimine |
| Molekylvikt (g/mol) | 111.18 |
| Formel vikt | 111.1048 |