Läs mer
N-Cycloheptylmethylamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Cycloheptylmethylamine Hydrochloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17N.ClH/c1-9-8-6-4-2-3-5-7-8;/h8-9H,2-7H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 163.1128 |