Läs mer
N-Cyclohexyl-2-(methylamino)acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Cyclohexyl-2-(methylamino)acetamide |
| CAS | 46117-12-8 |
| Molekylformel | C9 H18 N2 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2O/c1-10-7-9(12)11-8-5-3-2-4-6-8/h8,10H,2-7H2,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | CNCC(=O)NC1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | N-cyclohexyl-2-(methylamino)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.252 |
| Formel vikt | 170.142 |