Läs mer
N-Cyclohexyl-4-pentenamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Cyclohexyl-4-pentenamide |
| CAS | 58839-90-0 |
| Molekylformel | C11H19NO |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-Cyclohexyl-4-pentenamide (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO/c1-2-3-9-11(13)12-10-7-5-4-6-8-10/h2,10H,1,3-9H2,(H,12,13) |
| LEDER | C=CCCC(NC1CCCCC1)=O |
| IUPAC-namn | N-cyclohexylpent-4-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.27 |
| Formel vikt | 181.15 |