Läs mer
N-Cyclohexylbenzo[d]thiazole-2-sulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Cyclohexylbenzo[d]thiazole-2-sulfonamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2S2/c1-2-6-10(7-3-1)15-17-13-14-11-8-4-5-9-12(11)16-13/h4-5,8-10,15H,1-3,6-7H2 |
| Formel vikt | 264.0755 |
| Procent renhet | >95% |