Läs mer
N-cyklohexylcyklohexanamin, Mikromol™
Produktkod. 18092000
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18092000 100 mg
1 options
Produktkod. 18092000 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0678.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-cyklohexylcyklohexanamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicyclohexylamine
CAS 101-83-7
Analyt- eller komponentnamn Dicyclohexylamine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H23 N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Sodium Cyclamate Imp. D (EP), N-Cyclohexylcyclohexanamine, Sodium Cyclamate Impurity D
InChI formel InChI=1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
LEDER C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
IUPAC-namn N-cyklohexylcyklohexanamin
Molekylvikt (g/mol) 181.32
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 181,183 g/mol