Läs mer
N-cyklohexylhydroxylaminhydroklorid, 98 %
Produktkod. 11352216
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11352216 5 g 5g
11342216 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352216 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03569.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 25100-12-3 | C6H14ClNO | 151,634 g/mol
N-cyklohexylhydroxylaminhydroklorid används vid framställning av 4-karbetoxi-2-cyklohexyl-5-(2H)-isoxazolon och hexahydroisoxazolekinolinanaloger. Det används också vid framställning av N-cyklohexylnitron genom reaktion med aldehyd. Vidare fungerar det som ett hydroxylamineringsreagens för allylestrar. Utöver detta fungerar det som ett reagens vid omvandlingen av 1,2-dikarboxylsyror till alfa-beta-omättade karboxylsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-cyklohexylhydroxylaminhydroklorid används vid framställning av 4-karbetoxi-2-cyklohexyl-5-(2H)-isoxazolon och hexahydroisoxazolekinolinanaloger. Det används också vid framställning av N-cyklohexylnitron genom reaktion med aldehyd. Vidare fungerar det som ett hydroxylamineringsreagens för allylestrar. Utöver detta fungerar det som ett reagens vid omvandlingen av 1,2-dikarboxylsyror till alfa-beta-omättade karboxylsyror.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25100-12-3
Molekylformel C6H14ClNO
Molekylvikt (g/mol) 151.634
MDL-nummer MFCD00012565
InChI-nyckel SSVAHXZUFFSFER-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-cyclohexylhydroxylamine hydrochloride, cyclohexylhydroxylamine hydrochloride, unii-r98vsp3t5l, r98vsp3t5l, cyclohexylhydroxylamine hcl, acmc-1ch2g, n-cyclohexylhydroxylarnine hydrochloride, n-cyclohexyl hydroxylamine hydrochloride, cyclohexanamine,n-hydroxy-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 3084432
IUPAC-namn N-cyklohexylhydroxylamin; hydroklorid
LEDER C1CCC(CC1)NO.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride
Smältpunkt ∽166 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 3672798
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 151.64
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.