Läs mer
N-Cyclohexylpropyl Deoxynojirimycin, Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Cyclohexylpropyl Deoxynojirimycin, Hydrochloride |
| CAS | 1221793-31-2 |
| Molekylformel | C15H30ClNO4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H29NO4.ClH/c17-10-12-14(19)15(20)13(18)9-16(12)8-4-7-11-5-2-1-3-6-11;/h11-15,17-20H,1-10H2;1H/t12-,13+,14-,15-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CN1CCCC2CCCCC2 |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4R,5S)-1-(3-cyclohexylpropyl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.86 |
| Formel vikt | 323.1863 |