Läs mer
N-cyklohexylsulfamatsyra (cyklaminsyra), TRC
Produktkod. 30180053
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180053 10 g
30179866 50 mg
30179830 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180053 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98772010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-88-9
Molekylformel C6 H13 N O3 S
Molekylvikt (g/mol) 179.24
Synonym Cyclamic acid, Sulfamic acid, N-cyclohexyl-, Cyclohexanesulfamic acid (6CI,7CI,8CI), Sulfamic acid, cyclohexyl- (9CI), N-Cyclohexylsulfamic acid, Cyclamate, Cyclohexylamidosulfuric acid, Cyclohexylaminesulfonic acid, Cyclohexylsulfamic acid, Hexamic acid, NSC 220327, Polycat 200
IUPAC-namn cyklohexylsulfaminsyra
LEDER OS(=O)(=O)NC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclamic acid
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H13NO3S/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10)
Formel vikt 179.0616