Läs mer
N-Cyclohexyltetrahydro-2-furancarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Cyclohexyltetrahydro-2-furancarboxamide |
| CAS | 544425-90-3 |
| Molekylformel | C11H19NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO2/c13-11(10-7-4-8-14-10)12-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,12,13) |
| LEDER | O=C(NC1CCCCC1)C2CCCO2 |
| IUPAC-namn | N-cyclohexyltetrahydrofuran-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.27 |
| Formel vikt | 197.14 |