Läs mer
N-cyklopropyl-4-nitrobensensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15414908
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15414908 100 mg 100mg
15424908 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15414908 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58673.MC
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 549476-61-1
Molekylformel C9H10N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 242.249
MDL-nummer MFCD00458256
InChI-nyckel SFXOKDPLGLHGIX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3434716
IUPAC-namn N-cyklopropyl-4-nitrobensensulfonamid
LEDER C1CC1NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Cyclopropyl-4-nitrobenzenesulfonamide
Kvantitet 100 mg
Synonym n-cyclopropyl 4-nitrophenylsulfonamide, cyclopropyl 4-nitrophenyl sulfonyl amine, n-cyclopropyl4-nitrophenylsulfonamide, pubchem18638, acmc-209lkb, n-cyclopropyl-4-nitro-benzenesulfonamide, n-cyclopropyl-4-nitrobenzene-1-sulfonamide
Formel vikt 242.25
Procent renhet 97%