Läs mer
N-d-Biotinyl-7-amino-4-methylcoumarin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-d-Biotinyl-7-amino-4-methylcoumarin |
| CAS | 191223-35-5 |
| Molekylformel | C20 H23 N3 O4 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23N3O4S/c1-11-8-18(25)27-15-9-12(6-7-13(11)15)21-17(24)5-3-2-4-16-19-14(10-28-16)22-20(26)23-19/h6-9,14,16,19H,2-5,10H2,1H3,(H,21,24)(H2,22,23,26)/t14-,16-,19-/m0/s1 |
| LEDER | CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)CCCC[C@@H]3SC[C@@H]4NC(=O)N[C@H]34)ccc12 |
| IUPAC-namn | 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)pentanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 401.48 |
| Formel vikt | 401.1409 |