missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-D-Gluconoyl-L-methionine, TRC

Produktkod. 30240779
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240779 50 mg
30240536 5 mg
30240583 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30240779 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG94231050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 94231-87-5
Molekylformel C11H21NO8S
Molekylvikt (g/mol) 327.35
Synonym (S)-4-(Methylthio)-2-((2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanamido)butanoic Acid;
IUPAC-namn (2S)-4-methylsulfanyl-2-[[(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoyl]amino]butanoic acid
LEDER CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-D-Gluconoyl-L-methionine
InChI formel InChI=1S/C11H21NO8S/c1-21-3-2-5(11(19)20)12-10(18)9(17)8(16)7(15)6(14)4-13/h5-9,13-17H,2-4H2,1H3,(H,12,18)(H,19,20)/t5-,6+,7+,8-,9+/m0/s1
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 327.0988
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.