Läs mer
N-D-Glucopyranosyl-glycine Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-D-Glucopyranosyl-glycine Sodium Salt |
| CAS | 117072-57-8 |
| Molekylformel | C8H14NNaO7 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Glycine, N-D-glucopyranosyl-, monosodium salt (6CI), Glycine, N-D-glucosyl-, monosodium salt, N-D-Glucopyranosylglycine sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO7.Na/c10-2-3-5(13)6(14)7(15)8(16-3)9-1-4(11)12;/h3,5-10,13-15H,1-2H2,(H,11,12);/q;+1/p-1/t3-,5-,6+,7-,8?;/m1./s1 |
| LEDER | [Na+].OC[C@H]1OC(NCC(=O)[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | sodium;2-[[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]amino]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.19 |
| Formel vikt | 259.0668 |