Läs mer
(N-Dansyl) biocytinamidoethyl metanetiosulfonat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (N-Dansyl)biocytinamidoethyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 1041392-69-1 |
| Molekylformel | C31 H46 N6 O7 S4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H46N6O7S4/c1-37(2)25-13-8-11-22-21(25)10-9-15-27(22)48(43,44)36-23(30(39)33-18-19-46-47(3,41)42)12-6-7-17-32-28(38)16-5-4-14-26-29-24(20-45-26)34-31(40)35-29/h8-11,13,15,23-24,26,29,36H,4-7,12,14,16-20H2,1-3H3,(H,32,38)(H,33,39)(H2,34,35,40)/t23?,24-,26-,29-/m0/s1 |
| LEDER | CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NC(CCCCNC(=O)CCCC[C@@H]3SC[C@@H]4NC(=O)N[C@H]34)C(=O)NCCSS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | 6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrotien[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]-2-[[5-(dimetylamino)nafthalen-1-yl]sulfonylamino]-N-(2-metylsulfonylsulfanyletyl)hexanamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 742.99 |
| Formel vikt | 742.2311 |