missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Dansyl-D-phenylalanine, TRC

Produktkod. 30179654
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179654 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179654 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD180500250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Dansyl-D-phenylalanine
CAS 56176-31-9
Molekylformel C21H22N2O4S
Synonym N-[[5-(Dimethylamino)-1-naphthalenyl]sulfonyl]-D-phenylalanine, D-Dansylphenylalanine, Dansyl-(R)-phenylalanine, Dansyl-D-Phe, Dansyl-D-phenylalanine, N-Dansyl-D-phenylalanine;
InChI formel InChI=1S/C21H22N2O4S/c1-23(2)19-12-6-11-17-16(19)10-7-13-20(17)28(26,27)22-18(21(24)25)14-15-8-4-3-5-9-15/h3-13,18,22H,14H2,1-2H3,(H,24,25)/t18-/m1/s1
LEDER CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N[C@H](Cc3ccccc3)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2-[[5-(dimethylamino)naphthalen-1-yl]sulfonylamino]-3-phenylpropanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 398.48
Kvantitet 250 mg
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.