Läs mer
N-De(4-sulfonamidofenyl)-N'-(4-sulfonamidofenyl) Celecoxib, TRC
Produktkod. 30012619
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012619 10 mg
30004831 100 mg
30012216 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012619 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29791510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 331943-04-5
Molekylformel C17 H14 F3 N3 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 381.37
Synonym Benzenesulfonamide, 4-[3-(4-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-, Celecoxib Imp. B (EP), Celecoxib RC B (USP)
IUPAC-namn 4-[3-(4-metylfenyl)-5-(trifluormetyl)pyrazol-1-yl]bensensulfonamid
LEDER Cc1ccc(cc1)c2cc(n(n2)c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[3-(4-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)23(22-15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
Formel vikt 381.0759
Procent renhet >95%