Läs mer
N-Deacetyl Colchiceine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Deacetylcolchiceine |
| CAS | 3482-37-9 |
| Molekylformel | C19 H21 N O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzo[a]heptalen-9(5H)-one, 7-amino-6,7-dihydro-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-, (7S)-, Benzo[a]heptalen-9(5H)-one, 7-amino-6,7-dihydro-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-, (S)-, Colchiceine, N-deacetyl- (8CI), Colchicinic acid, O,O',O''-trimethyl- (6CI,7CI), (7S)-7-Amino-6,7-dihydro-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxybenzo[a]heptalen-9(5H)-one, Deacetylcolchiceine, Desacetylcolchiceine, N-Deacetylcolchiceine, NSC 36796, Trimethylcolchicinic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO5/c1-23-16-8-10-4-6-13(20)12-9-15(22)14(21)7-5-11(12)17(10)19(25-3)18(16)24-2/h5,7-9,13H,4,6,20H2,1-3H3,(H,21,22)/t13-/m0/s1 |
| LEDER | COc1cc2CC[C@H](N)C3=CC(=O)C(=CC=C3c2c(OC)c1OC)O |
| IUPAC-namn | (7S)-7-amino-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-9-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.37 |
| Formel vikt | 343.142 |