Läs mer
N-Deacetyl-N-formyl Colchicine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Deacetyl-N-formyl Colchicine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO6/c1-25-17-8-6-13-14(10-16(17)24)15(22-11-23)7-5-12-9-18(26-2)20(27-3)21(28-4)19(12)13/h6,8-11,15H,5,7H2,1-4H3,(H,22,23)/t15-/m0/s1 |
| Formel vikt | 385.1525 |
| Procent renhet | >95% |