Läs mer
N-deacetylated BMS-202, MedChemExpress
Beskrivning
N-deacetylated BMS-202 is the deacetylated of BMS-202. BMS-202 is an inhibitor of the PD-1/PD-L1 interaction, mainly used for cancer treatment.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-deacetylated BMS-202 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2310135-18-1 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H27N3O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 36 mg/mL (95.37 mM) |
| LEDER | NCCNCC1=CC=C(OCC2=C(C)C(C3=CC=CC=C3)=CC=C2)N=C1OC |
| Visa mer |