missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Debenzoyl-N-[(3E)-hex-3-enoyl] Paclitaxel, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Debenzoyl-N-[(3E)-hex-3-enoyl] Paclitaxel |
| CAS | 502626-06-4 |
| Molekylformel | C46 H55 N O14 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-Debenzoyl-N-[(2E)-hex-2-enoyl]paclitaxel, Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-β-[[(2E)-1-oxo-2-hexen-1-yl]amino]-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-β-[[(2E)-1-oxo-2-hexenyl]amino]-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)- (9CI), (αR,βS)-α-Hydroxy-β-[[(2E)-1-oxo-2-hexen-1-yl]amino]benzenepropanoic acid (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, N-Debenzoyl-N-[(2E)-hex-2-enoyl]paclitaxel, (αR,βS)-α-Hydroxy-β-[[(2E)-1-oxo-2-hexen-1-yl]amino]benzenepropanoic Acid (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-Bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl Ester, (αR,βS)-α-Hydroxy-β-[[(2E)-1-oxo-2-hexenyl]amino]benzenepropanoic Acid (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-Bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl Ester, Paclitaxel Impurity Q, Paclitaxel - Impurity Q |
| InChI formel | InChI=1S/C46H55NO14/c1-8-9-12-21-33(51)47-35(28-17-13-10-14-18-28)36(52)42(55)59-30-23-46(56)40(60-41(54)29-19-15-11-16-20-29)38-44(7,31(50)22-32-45(38,24-57-32)61-27(4)49)39(53)37(58-26(3)48)34(25(30)2)43(46,5)6/h10-21,30-32,35-38,40,50,52,56H,8-9,22-24H2,1-7H3,(H,47,51)/b21-12+/t30-,31-,32+,35-,36+,37+,38-,40-,44+,45-,46+/m0/s1 |
| LEDER | CCC\C=C\C(=O)N[C@H]([C@@H](O)C(=O)O[C@H]1C[C@@]2(O)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H]4[C@@]5(CO[C@@H]5C[C@H](O)[C@@]4(C)C(=O)[C@H](OC(=O)C)C(=C1C)C2(C)C)OC(=O)C)c6ccccc6 |
| IUPAC-namn | [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-diacetyloxy-15-[(2R,3S)-3-[[(E)-hex-2-enoyl]amino]-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl]oxy-1,9-dihydroxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 845.93 |
| Formel vikt | 845.3623 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?