Läs mer
n-Decane 1000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312086
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30312086 1 ml
1 options
Produktkod. 30312086 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010087ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Decane
CAS 124-18-5
Analyt- eller komponentnamn n-Decane
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H22
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Decane, Cactus Normal Paraffin N 10, NSC 8781, n-Decane
InChI formel InChI=1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
LEDER CCCCCCCCCC
IUPAC-namn Decane
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 142.28
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 142,1722 g/mol